Przejdź do
1.30103
HY-LiTE® Wymazówka higieniczna
Dry, sterile sampling swabs for use with HY-LiTE® ATP test kits and HY-LiTE® 2/2A luminometers.
Synonim(y):
Wymazy powierzchniowe ATP, próbniki powierzchniowe ATP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41112601
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
HY-LiTE®
packaging
pkg of 50 (swabs)
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
surface monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
storage temp.
2-30°C
General description
The HY-LiTE® Hygiene Swab is designed for use with HY-LiTE® pens and HY-LiTE® 2/2A luminometers for hygiene monitoring of surfaces in food and beverages production. It is an easy-to-use, rapid and reliable test system to assess the quality of processing equipment, surfaces, water samples and other environments.
Application
The HY-LiTE® Hygiene Swab is designed for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers for hygiene monitoring of processing equipment surfaces, water samples and other environments in food and beverages production
Other Notes
SKU 1.30103.0002 replaced by 1301030001
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.301011.30100Z699497
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 50 (swabs)
packaging
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
packaging
-
packaging
pkg of 50 ea (single packed)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
EQ1
Quality Level
-
product line
HY-LiTE®
product line
HY-LiTE®
product line
HY-LiTE®
product line
-
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Maine Mfg 10498521
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
130103000104022536230504
Questions
  1. What material is the tip of the swab?
    1 answer
    1. The tip of the swab is made of Dacron® polyester.