Przejdź do
128136
7α, 25-dihydroksycholesterol
Synonim(y):
Agonista EBI2, aktywator EBI2, aktywator GPR183, 7alfa,25-OHC
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI key
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
General description
Wysoce silny i specyficzny agonista oksysterolu EBI2 (GPR183) o kd 450 pM w analizie wiązania nasycenia i aktywuje EBI2 (EC50= 140 pM w porównaniu z 2,1 nm dla jego enancjomeru 7b,25-OHC) w teście GTP-γ. Zależnie od dawki hamuje indukowaną forskoliną akumulację cAMP w linii komórkowej galaktozydazy SK-N-MC/CRE-β z ekspresją EBI2 z IC50 2 nM, ale nie w komórkach kontrolnych. Stymuluje migrację aktywowanych przez LPS śledzionowych komórek B i limfocytów T w sposób zależny od dawki. Ponadto farmakologiczne hamowanie jego biosyntezy in vivo przez klotrimazol, inhibitor CYP7B1, promuje migrację adoptowanych, wstępnie aktywowanych komórek B do granicy T/B, naśladując fenotyp wstępnie aktywowanych komórek B od myszy z niedoborem EBI2.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Liu, C., et al. 2011. Nature475, 519.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0541SML2042440153
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7α, 25-dihydroksycholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
128136-1MG04055977222227