Przejdź do
SML2042
27-hydroxycholesterol
≥98% (HPLC), LXR agonist, powder
Synonim(y):
(25R)-26-Hydroxycholesterol, (25R)-Cholest-5-ene-3b,26-diol, 25(R)-27-hydroxy Cholesterol, 27-OHC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
899,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
27-hydroxycholesterol, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -35°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC[C@H](CO)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
FYHRJWMENCALJY-YSQMORBQSA-N
General description
27-hydroxycholesterol induces glutathione depletion, apoptosis, reactive oxygen species (ROS) generation and inflammation.
Biochem/physiol Actions
27-hydroxycholesterol is a peripherally derived oxysterol that that is produced by the enzyme CYP27A1. There has beeen increasing interest in the oxysterols, especially in the brain. Impairment of brain cholesterol metabolism has been associated with several neurodegenerative diseases. 27-hydroxycholesterol crosses the blood brain barrier and have been associated with Alzheimer′s disease. It is an activator of LXRα and LXRβ in vitro with EC50 values of 85 and 71 nM and an inhibitor of cholesterol synthesis. 27-hydroxycholesterol has also been shown to bind to estrogen receptor-α (ERα) and Erβ, acting as an endogenous selective estrogen receptor modulator (SERM). In murine models of breast cancer 27-hydroxycholesterol significantly increased tumor growth and metastasis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700021P700019PH1015
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -25 to -35°, c = 0.5 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 27-hydroxycholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this culture grade and endotoxin tested? thanks.
    1 answer
    1. This product has not been tested suitability in cell culture and endotoxin has not been determined. Currently, an endotoxin and cell culture tested product option is not available. Note that this product has been used successfully in cell culture by other researchers. Please see the link below to review a related article:
      https://www.nature.com/articles/s41564-020-0701-5