Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 758,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
L-α-lysophosphatidylinositol Sodium Salt, Soy, A potent agonist and assumed endogenous ligand of GPR55.
Quality Level
assay
>99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OP(OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-][Na+])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
General description
Packaging
Other Notes
Oka, S., et al. 2007.
Biochem. Biophys. Res. Commun.362, 928.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form powder | form solid | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 840044C |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 440153-1MG | 04055977187106 |