Przejdź do
1.25169
Eshmuno® CP-FT Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CP-FT, volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Eshmuno® CP-FT, 5ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 400 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~70 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
storage temp.
15-25°C
General description
8 x1 00mm
Features and Benefits
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Packaging
Plastic bag(s)
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CP-FT Resin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)