Przejdź do
12-516
Axltide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160405
1370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... AXL(558)
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Axl
Target Sub-Family: TK
Physical form
Liofilizowany proszek
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by for use as a substrate in protein kinase assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-49312-545SRP0682
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
UniProt accession no.
P30530
UniProt accession no.
P00519
UniProt accession no.
O43293
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... AXL(558)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-51604053252508523