Dokumenty
12-493
Sigma-Aldrich
Abltide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
producent / nazwa handlowa
Upstate®
Poziom jakości
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Abl
Target Sub-Family: TK
Jakość
Routinely evaluated for use as a substrate for in vitro Abl-family kinase assays.
Postać fizyczna
Lyophilized powder
Przechowywanie i stabilność
Lyophilized: 2 years at 4°C. Rehydrated: 6 months at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1