Przejdź do
12-545
ZIPtide
ZIPtide primarily used in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160405
1370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-35511666975001F3290
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
UniProt accession no.
O43293
UniProt accession no.
Q00266
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
NCBI accession no.
NM_001348.1
NCBI accession no.
NM_000429.2
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
Biochem/physiol Actions
Protein Target: ZIPK
Target Sub-Family: CAMK
Physical form
Liofilizowany proszek
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a substrate for ZIPK, active (14-608)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-54504053252741760