Przejdź do
125151
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel DEAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.6ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
8 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
5 x 30 mm
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FRACTOSIL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
125145125152125154
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
(Carboxyethyl)
volume
0.6 mL
volume
0.2 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mL, resin binding capacity
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125151000104054839593635