Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 8 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| volume 0.2 mL | volume 0.6 mL | volume 0.6 mL | volume 0.6 mL |
| ligand diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl | ligand diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl | ligand diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl | ligand (Carboxyethyl) |
| form prepacked column | form prepacked column | form prepacked column | form prepacked column |
| material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing |
| capacity ~100 mg, BSA binding capacity | capacity ~100 mg, BSA binding capacity | capacity ~100 mg, BSA binding capacity | capacity ~100 mL, resin binding capacity |
| application(s) gene therapy | application(s) gene therapy | application(s) gene therapy | application(s) mAb |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1251450001 | 04054839593611 |