Przejdź do
12-420
Długi peptyd substratu kinazy S6
Lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
1440,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Długi peptyd substratu kinazy S6,
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Biochem/physiol Actions
Protein Target: p70S6K
Target Sub-Family: AGC
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
2 lata w temperaturze 4°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a substrate for ROK (Catalogue No. 14-338) and other kinases.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-24312-24020-122
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q15418
UniProt accession no.
P51812
UniProt accession no.
P49137
UniProt accession no.
O75582, O75676, P23443, P51812, Q15349, Q15418, Q96S38, Q9UBS0, Q9UK32
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Gene Information
human ... RPS6KA3(6197)
Gene Information
human ... MAPKAPK2(9261)
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
NCBI accession no.
NM_001006665.1, NM_002953.3
NCBI accession no.
NM_004586.2
NCBI accession no.
NM_004759.3, NM_032960.2
NCBI accession no.
NM_001006665.1, NM_002953.3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-42004053252372988