Przejdź do
20-122
Koktajl substratów kinazy S6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
1020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-24312-42020-116
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Gene Information
human ... RPS6KA3(6197)
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Gene Information
-
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
O75582, P23443, Q15349, Q96S38, Q9UK32, O75676, Q15418, P51812, Q9UBS0
UniProt accession no.
P51812
UniProt accession no.
Q15418
UniProt accession no.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c