Przejdź do
124009
Inhibitor Akt III
The Akt Inhibitor III controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
SH-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H57O9P
Masa cząsteczkowa:
568.72
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Analog fosfatydyloinozytolu, który hamuje aktywację Akt i wybranych substratów niższego rzędu bez wpływu na fosforylację PDK-1 i innych kinaz niższego rzędu. Zmniejsza fosforylację Akt bez wpływu na całkowity poziom Akt. Wykazano, że jest silnym induktorem apoptozy i selektywnie zabija różne linie komórek nowotworowych wyrażające wysoki poziom aktywnego Akt. Stosowany w stężeniu 10 µM aktywuje kinazę MAP p38α/SAPK2α. W stężeniu 10 µM hamuje również aktywność PKA.
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny i substratowo konkurencyjny analog fosfatydyloinozytolu, który hamuje aktywację Akt i wybranych substratów niższego szczebla bez zmniejszania fosforylacji PDK-1 lub innych kinaz niższego szczebla Ras, takich jak MAPK. Działa również jako silny induktor apoptozy i selektywnie zabija różne linie komórek nowotworowych, które zawierają wysoki poziom aktywnego Akt. Stosowany w stężeniu 10 µM aktywuje kinazę MAP p38α/SAPK2α. W stężeniu 10 µM hamuje również aktywność PKA.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Akt
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gills, J.J., et al. 2007. J. Biol. Chem.in press.
Kozikowski, A.P., et al. 2003. J. Am. Chem. Soc.125, 1144.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
124008124005124018
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
124009-1MG04055977206340