Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Inhibitor Akt, The Akt Inhibitor controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (NMR) | assay ≥98% (NMR) | assay ≥98% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 124005-1MG | 07790788047979 |