Przejdź do
12-309
Ekstrakt jądrowy HeLa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
866,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Biological source:
human
Manufacturer/tradename:
Upstate®
866,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
General description
Nuclear extract prepared from human HeLa cells using a modified protocol of Dignam, et al., which contains a variety of DNA binding proteins and transcription factors.
Biochem/physiol Actions
HeLa
Physical form
RIPA sample buffer containing inhibitors. Frozen solution.
Preparation Note
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment.
Analysis Note
Routinely evaluated as a positive control for many of Upstates antibodies.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
126-2.5NXTRACT171204C
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
chloroform solution
pictograms
Exclamation mark
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J D Dignam et al.
Nucleic acids research, 11(5), 1475-1489 (1983-03-11)
We have developed a procedure for preparing extracts from nuclei of human tissue culture cells that directs accurate transcription initiation in vitro from class II promoters. Conditions of extraction and assay have been optimized for maximum activity using the major
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product in vitro transcription grade? What are the components provided with this item? Can I used this item to test for human rna polymerase 2 transcription?
    1 answer
    1. This product is not tested for a specific application, such as transcription efficiency. The material is supplied as a single vial of a 50 ug/25 uL solution containing RIPA buffer and inhibitors. No other components are included. Note that unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Please see the link below to review available Certificates of Analysis:
      https://www.emdmillipore.com/product/HeLa-Nuclear-Extract,MM_NF-12-309#anchor_COA
      Helpful?
  2. Can I use this HeLa Nuclear Extract for deadenylase assay? specifically, Does this product contain the complex of deadenylase in addition to a variety of DNA binding proteins and transcription factors?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in deadenylation. There is no reason to suspect that it would not be suitable. However, the product is stored in RIPA buffer. Please check the literature for potential interference of RIPA in the adenylase assay reaction.