Kluczowe dokumenty
171204C
Avanti
Heart Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Ekstrakt z lipidów polarnych serca (bydlęcy)
Wybierz wielkość
100 MG
893,00 zł
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
893,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 4 mL (171204C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (171204C-100mg)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ekstrakt z serca Polar jest naturalnym lipidem. Ekstrakt lipidowy Polar jest otrzymywany z całkowitego ekstraktu lipidowego poprzez wytrącenie acetonem, a następnie ekstrakcję nierozpuszczalnego acetonu eterem dietylowym.
Zastosowanie
Ekstrakt z serca Polar jest odpowiedni do stosowania
  • jako składnik mieszaniny lipidów do naśladowania błony komórkowej ssaków i w synchrotronowych pomiarach dyfrakcji rentgenowskiej pod małym kątem[1]
  • do tworzenia mobilogramów dla fosfaltydylocholiny 18:1/18:1 w pomiarach spektrometrii ruchliwości jonów w czasie lotu (IMS-TOF)[2]
  • w przygotowaniu dużych pęcherzyków jednokomórkowych[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (171204C-100 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
High resolution ion mobility-mass spectrometry for separation and identification of isomeric lipids
Groessl M, et al.
Analyst, 140(20), 6904-6911 (2015)
Inorganic mercury and cadmium induce rigidity in eukaryotic lipid extracts while mercury also ruptures red blood cells
Kerek E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1860(3), 710-717 (2018)
Natural lipid extracts and biomembrane-mimicking lipid compositions are disposed to form nonlamellar phases, and they release DNA from lipoplexes most efficiently
Koynova R and MacDonald RC
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1768(10), 2373-2382 (2007)