Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white to light pink
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2cnc(c2N)C(=O)N)(O)O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Activator of AMPK (AMP-activated protein kinase)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Henin, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 6107.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 123041-25MG | 04055977206289 |