Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
AICA-Riboside, AICA-Riboside, CAS 2627-69-2, is a cell-permeable nucleoside compound whose phosphorylated metabolite activates AMPK and acts as a regulator of de novo purine synthesis.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to brown
solubility
methanol: 10 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(cnc(c2N)C(=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Culmsee, C., et al. 2001. J. Mol. Neurosci.17, 45.
Muoio, D.M., et al. 1999. Biochem. J.338, 783.
Hayashi, T., et al. 1998. Diabetes47, 1369.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 10 mg/mL, water: soluble | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL | solubility H2O: >7 mg/mL | solubility DMSO: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AICA-Riboside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 123040-50MG | 04055977206272 |