Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H33N7O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.53
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
691 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek dipeptyd, który odwracalnie blokuje homodimeryzację transformylazy aminoimidazolowo-karboksyamidowej rybonukleotydu/cyklohydrolazy nomofosforanu inozyny (ATIC) i hamuje jej aktywność (Ki = 691 nM, Kd = 240 nM). AITC jest dwufunkcyjnym enzymem, który katalizuje dwa ostatnie etapy biosyntezy puryn de novo. Zwiększa wewnątrzkomórkowy poziom AICAR, prowadząc do aktywacji kinazy białkowej aktywowanej AMP (AMPK). Wykazano, że zmniejsza żywotność komórek w sposób zależny od dawki. Wykazuje dłuższy okres półtrwania i trwałą aktywację AMPK (~ 24 godziny) w porównaniu z AICA-rybozydem (nr kat. 123040).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ATIC
ATIC
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Arg-Ph(4-NO2)-NEt2
Spurr, I.B., et al. 2012. ChemBioChem13, 1628.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c