Przejdź do
12-303
Lizat komórek Jurkat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
688,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Technique(s):
western blot: suitable
Species reactivity:
-
Application:
WB
Citations:
8
688,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
Jurkat
Physical form
Modified RIPA buffer (50mM Tris-HCl, pH 7.4, 1% NP40, 0.25% sodium deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM PMSF, 1mg/ml aprotinin, 1mg/ml leupeptin, 1mg/ml pepstatin, 1mM Na3VO4, 1mM NaF) and diluted with non-reducing sample buffer (31mM Tris-HCl, pH 6.8, 5% glycerol, 1% SDS, 0.002% bromphenol blue).
Preparation Note
6 months at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a positive control for some of Upstates antibodies.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-30512-30212-301
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peixuan Zhu et al.
Leukemia & lymphoma, 54(3), 579-586 (2012-07-31)
Overexpression of zeta-chain-associated protein 70 (ZAP-70) was recently recognized as an independent prognostic marker for the aggressive form of chronic lymphocytic leukemia (CLL). The objective of this study was to demonstrate the feasibility and implementation of quantitative detection of ZAP-70
Xavier Le Guezennec et al.
Molecular and cellular biology, 26(3), 843-851 (2006-01-24)
The human genome contains a number of methyl CpG binding proteins that translate DNA methylation into a physiological response. To gain insight into the function of MBD2 and MBD3, we first applied protein tagging and mass spectrometry. We show that
Gianluca Rosso et al.
International journal of bipolar disorders, 11(1), 33-33 (2023-10-09)
The differential diagnosis of patients presenting for the first time with a depressive episode into unipolar disorder versus bipolar disorder is crucial to establish the correct pharmacological therapy (antidepressants vs mood stabilizers), but no biological markers are currently available. Several
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-30308436037125348