Przejdź do zawartości
12-305
Lizat komórek 3T3/A31
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Technique(s):
western blot: suitable
Species reactivity:
-
Application:
WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
3T3/A31
Analysis Note
Routinely evaluated as a positive control for some of Upstates antibodies.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)