Przejdź do
12-301
Niestymulowany lizat komórek A431
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Technique(s):
western blot: suitable
Species reactivity:
-
Application:
WB
Citations:
7
740,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
A431
Physical form
modified RIPA buffer (50mM Tris-HCl, pH 7.4, 1% NP40, 0.25% sodium deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM PMSF, 1μg/ml each of aprotinin, leupeptin, pepstatin, 1mM Na3VO4, 1mM NaF) and diluted with non-reducing sample buffer (31mM Tris-HCl, pH 6.8, 5% glycerol, 1% SDS, 0.002% bromphenol blue).
Preparation Note
1 year at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a positive control for several of Upstates antibodies.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-30212-30512-110
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J Flint et al.
Journal of molecular endocrinology, 36(3), 435-448 (2006-05-25)
Insulin-like growth factor-binding protein 5 (IGFBP-5) mediates involution of the mammary gland. The decrease in DNA content and mammary gland weight which accompanies involution was inhibited by prolactin (PRL) in wild-type but not transgenic mice expressing IGFBP-5. Phospho-STAT5 protein levels
Norikazu Yabuta et al.
Scientific reports, 8(1), 4892-4892 (2018-03-22)
p63, a transcriptional factor that belongs to the p53 family, regulates epidermal differentiation, stemness, cell death, tumorigenesis, metastasis, and senescence. However, its molecular mechanism remains elusive. We report here that TAp63 phosphorylated at T46/T281 specifically upregulates the late cornified envelope
Johannes Witt et al.
BMC systems biology, 3, 71-71 (2009-07-18)
Biological effects of nuclear factor-kappaB (NF kappaB) can differ tremendously depending on the cellular context. For example, NF kappaB induced by interleukin-1 (IL-1) is converted from an inhibitor of death receptor induced apoptosis into a promoter of ultraviolet-B radiation (UVB)-induced
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-30108436037123535
100961000104022536869223