Przejdź do
12-110
Kontrola fosfotyrozyny (lizat komórek A431 stymulowany EGF)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32011807
1600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
A431
Physical form
Bufor RIPA
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated as a positive control for Western Blot and Immunoprecipitation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-30212-30112-305
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malgorzata Kwasniak-Owczarek et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2363, 183-197 (2021-09-22)
Mitochondria are subcellular organelles with their own genome and expression system, including translation machinery to make proteins. Several independent studies have shown that translation is an essential regulatory step in expression of the plant mitochondrial genome. Thus, the study of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-11004053252510380
Z744931-1EA04065272811477
Z744927-1EA04065272811392
Z744926-1EA04065272811378
Z744930-1EA04065272811453
Z744928-1EA04065272811415
Z744932-1EA04065272811491
Z218774-1EA04061832348964