Przejdź do
1.20588
Kolumna PharmPrep P100 RP-8e, 10 μm HIBAR®
L × diam. 250 mm × 25 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
13 170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
spherical silica gel
Quality Level
product line
PharmPrep
parameter
≤40 bar max. pressure
L × diam.
250 mm × 25 mm
matrix active group
Spherical Silica Gel
pore size
10 nm mean pore size
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
separation technique
reversed phase
General description
Sferyczna porowata krzemionka z jednolitą i jednorodną matrycą żelową o doskonałej powtarzalności między partiami.
Features and Benefits
Kolumna PharmPrep P100 RP-8e, 10 µm HIBAR® zapewnia użytkownikom:Jednolitą i homogeniczną matrycę z żelem krzemionkowym o doskonałej powtarzalności między partiami w wielu zestawach kolumn.
  • Wąski rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i produktywność w procesach oczyszczania małych peptydów
  • Powtarzalna powierzchnia właściwa i rozkład wielkości porów
  • Niskie ciśnienie wsteczne
  • Zwiększona stabilność mechaniczna zapewnia długą żywotność sorbentu
  • doskonała separacja insuliny i głównych zanieczyszczeń desamido-insuliny.
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.205941.205711.20572
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
material
spherical silica gel
material
spherical silica gel
material
spherical silica gel
material
spherical silica gel
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
parameter
≤40 bar max. pressure
parameter
≤40 bar max. pressure
parameter
≤40 bar max. pressure
parameter
-
pore size
10 nm mean pore size
pore size
10 nm mean pore size
pore size
10 nm mean pore size
pore size
10 nm mean pore size
L × diam.
250 mm × 25 mm
L × diam.
250 mm × 4.6 mm
L × diam.
250 mm × 4.6 mm
L × diam.
250 mm × 4.6 mm
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
120588000104054839063916