Przejdź do
1.20571
PharmPrep P100 RP-18e, kolumna Scout 10 μm
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
spherical silica gel
Quality Level
description
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
product line
PharmPrep
parameter
≤40 bar max. pressure
L × diam.
250 mm × 4.6 mm
matrix active group
Spherical Silica Gel
pore size
10 nm mean pore size
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
separation technique
reversed phase
General description
Sferyczna porowata krzemionka z jednolitą i jednorodną matrycą żelową o doskonałej powtarzalności między partiami.
Features and Benefits
Kolumna PharmPrep P100 RP-8e, 10 µm Scout zapewnia użytkownikom :
  • Jednolitą i homogeniczną matrycę z żelu krzemionkowego z doskonałą odtwarzalnością między partiami w wielu zestawach kolumn.
  • Wąski rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i produktywność w procesach oczyszczania małych peptydów
  • Powtarzalna powierzchnia właściwa i rozkład wielkości porów
  • Niskie ciśnienie wsteczne
  • Zwiększona stabilność mechaniczna zapewnia długą żywotność sorbentu
  • doskonała separacja insuliny i głównych zanieczyszczeń desamido-insuliny.
Packaging
Plastikowa butelka
Legal Information
PHARMPREP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.205721.205941.20588
material
spherical silica gel
material
spherical silica gel
material
spherical silica gel
material
spherical silica gel
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
parameter
≤40 bar max. pressure
parameter
-
parameter
≤40 bar max. pressure
parameter
≤40 bar max. pressure
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
description
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
description
-
description
-
description
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
120571000104027269265366