Kluczowe dokumenty
1.20594
Millipore
PharmPrep® P100 RP-8e, kolumna Scout 10 μm
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
Materiały
spherical silica gel
linia produktu
PharmPrep®
Parametry
≤40 bar max. pressure
dł. × śr.
250 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
Spherical Silica Gel
wielkość porów
10 nm mean pore size
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sferyczna porowata krzemionka z jednolitą i jednorodną matrycą żelową o doskonałej powtarzalności między partiami.
Cechy i korzyści
Kolumna PharmPrep® P100 RP-8e, 10 µm Scout zapewnia użytkownikom:
  • Jednolitą i homogeniczną matrycę z żelu krzemionkowego z doskonałą odtwarzalnością między partiami w wielu zestawach kolumn.
  • Wąski rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i produktywność w procesach oczyszczania małych peptydów
  • Powtarzalna powierzchnia właściwa i rozkład wielkości porów
  • Niskie ciśnienie wsteczne
  • Zwiększona stabilność mechaniczna zapewnia długą żywotność sorbentu
  • doskonała separacja insuliny i głównych zanieczyszczeń desamido-insuliny.
Informacje prawne
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany