Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
15 800,00 zł
material
spherical silica gel
Quality Level
product line
PharmPrep™
parameter
≤40 bar max. pressure
matrix active group
Spherical Silica Gel
pore size
10 nm mean pore size
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
General description
Features and Benefits
- Wygodną, gotową do użycia kolumnę
- Łatwy montaż i instalacja
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase, supercritical fluid (SFC) |
| matrix active group Spherical Silica Gel | matrix active group Spherical Silica Gel | matrix active group Spherical Silica Gel | matrix active group C18 bonding phase |
| product line PharmPrep™ | product line PharmPrep™ | product line PharmPrep™ | product line LiChrospher® |
| parameter ≤40 bar max. pressure | parameter ≤40 bar max. pressure | parameter ≤40 bar max. pressure | parameter 400 bar pressure, 60 °C max. temp. |
| pore size 10 nm mean pore size | pore size 10 nm mean pore size | pore size 10 nm mean pore size | pore size 100 Å pore size |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1205730001 | 04027269265403 |