Kluczowe dokumenty
1.20574
Millipore
9929 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18e, 20 µm
Wybierz wielkość
1 PKG
12 777,00 zł
12 777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
12 777,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
12 777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
spherical silica gel
Poziom jakości
linia produktu
PharmPrep®
Parametry
≤40 bar max. pressure
grupa aktywna macierzy
Spherical Silica Gel
wielkość porów
10 nm mean pore size
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sferyczna porowata krzemionka z jednolitą i jednorodną matrycą żelową o doskonałej powtarzalności między partiami.
Cechy i korzyści
9929 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm zapewnia użytkownikom:
- Wygodną, gotową do użycia kolumnę
- Łatwy montaż i instalację
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany