Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 620,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 68 110,00 zł | |
| 5000 mL |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Quality Level
form
resin
manufacturer/tradename
Eshmuno®
parameter
>500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
transition temp
flash point 37.5 °C
application(s)
plasma purification
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
General description
Features and Benefits
- Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
- Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Packaging
- 1.20094.0100: Eshmuno® P anti-A 100 ml
- 1.20094.0010: Eshmuno® P anti-A 10 ml
- 1.20094.0500: Eshmuno® P anti-A 500 ml
- 1.20094.5000: Eshmuno® P anti-A 5 L
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| ligand (Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B)) | ligand (Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B)) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) |
| separation technique affinity | separation technique affinity | separation technique strong cation exchange | separation technique weak cation exchange |
| form resin | form resin | form resin | form resin |
| capacity >75 % binding capacity (anti-A and anti-B) | capacity >75 % binding capacity (anti-A and anti-B) | capacity 70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) | capacity 160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) |
| matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether |
| parameter >500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure | parameter >500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure | parameter 400 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure | parameter 500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
99.5 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
37.5 °C - closed cup - (own results)
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1200940010 | 04027269907389 |
| 1200940100 | 04027269907396 |
| 1200940500 | 04027269907419 |
| 1200945000 | 04027269907426 |