Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6250,00 zł 4687,50 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
4687,50 zł
Cena katalogowa6250,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Segment
application(s)
sample preparation
storage temp.
no temp limit
General description
Wszystkie poszczególne etapy związane z ekstrakcją do fazy stałej można szybko i niezawodnie przeprowadzić za pomocą urządzenia do ekstrakcji LiChrolut. To przezroczyste i przystosowane do próżni urządzenie wykonane ze szkła może być używane do przygotowania do 12 próbek jednocześnie.
do przygotowania próbek
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
Produkty
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1198520001 | 04022536181141 |