Przejdź do
1.02122
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
(40 - 63 µm) 1000mg 6ml, package of 30 tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
® RP-18 (40-63 µm) 1000 mg 6 ml standardowe probówki PP, package of 30 tubes
packaging
package of 30 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
30 rurek ekstrakcyjnych w opakowaniu
Kolumny Lichrolut są przeznaczone do niezawodnej i szybkiej ekstrakcji do fazy stałej. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu silnych, ale odwracalnych interakcji między analitem a powierzchnią fazy stacjonarnej. Różnorodne modyfikacje powierzchni umożliwiają ekstrakcję niepolarną (Lichrolut RP18 i RP18e), ekstrakcję polarną (Lichrolut Si i Lichrolut CN), ekstrakcję kationowymienną (Lichrolut SCX), ekstrakcję w trybie mieszanym (Lichrolut TSC) oraz ekstrakcję niepolarną na fazie polimerowej (Lichrolut EN), która szczególnie dobrze nadaje się do ekstrakcji pestycydów i fenoli w wodzie lub leków w płynach ustrojowych.
Analysis Note
Wygląd: zgodny
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.196871.198551.02014
description
package of 30 tubes
description
package of 30 tubes
description
package of 100 tubes
description
package of 50 tubes
packaging
package of 30 tubes
packaging
package of 30 tubes
packaging
package of 100 tubes
packaging
package of 50 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)