Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8750,00 zł 6562,50 zł |
Informacje o tej pozycji
6562,50 zł
Cena katalogowa8750,00 złZaoszczędź 25%manufacturer/tradename
LiChrolut®
Quality Level
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
sample preparation
storage temp.
no temp limit
General description
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable |
| application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing |
| manufacturer/tradename LiChrolut® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kolektor próżniowy
Produkty
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1198510001 | 04022536181134 |