Przejdź do
1.19806
Roztwór wzorcowy cynku
traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Zn Certipur®
Synonim(y):
Wzorzec odniesienia cynku dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Zn in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.48 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Zinc standard solution may be used as a calibration standard in the determination of zinc in pure copper and nickel-based alloy by electrothermal atomic absorption spectrometry.
Analysis Note
1000 mg/L Zn in 0.5 mol/L HNO3, prepared with high-purityZn(NO3)2, HNO3, and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099911.088791.09953
grade
certified reference material
grade
reagent grade
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
format
single component solution
format
-
format
-
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Soil analysis to determine zinc content using Spectroquant® Zinc Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with pyridylazoresorcinol.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Binary modifiers for the determination of zinc in pure copper and nickel-based alloy by longitudinal Zeeman electrothermal atomic absorption spectrometry
Chen S, et al.
Analytica Chimica Acta, 550, 156-163 (2005)
Mojtaba Abdollahi et al.
Archives of animal nutrition, 74(3), 189-205 (2019-12-19)
This study was conducted to assess the effect of feeding high-surface ZnO instead of common ZnO on the performance, rumen fermentation, blood minerals, leukocytes and antioxidant capacity of pre- and post-weaning calves. Thirty male suckling Holstein calves were allotted to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119806010004022536677187
119806050004022536180724
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?