1.09991
Roztwór siarczanu cynku
c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Roztwór ZnSO4
Wybierz wielkość
299,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
299,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Roztwór siarczanu cynku, for 1000 ml, c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
stężenie
0.1 M
metody
titration: suitable
pH
2.2 (20 °C in H2O)
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Wzmocniona fotokatalityczna degradacja barwników przy użyciu modyfikowanego powierzchniowo nanokatalizatora magnetycznego na bazie kwasu wolframowo-fosforowego i żelaza...: W artykule przedstawiono rozwój i zastosowanie zmodyfikowanego powierzchniowo nanokatalizatora magnetycznego z kwasu wolframowo-fosforowego i żelaza do ulepszonej fotokatalitycznej degradacji barwników. Badanie podkreśla wysoką wydajność katalizatora i jego potencjał w zakresie rekultywacji środowiska i oczyszczania ścieków (Kaplaner et al., 2024).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3