Przejdź do
1.09953
Standard cynku
1000 mg Zn, (ZnCl2 in 0.06% HCl) Titrisol®
Synonim(y):
Wzorzec odniesienia cynku dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Zn in 0.06% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec cynku może być stosowany jako wzorzec podstawowy podczas oznaczania stężenia cynku w nieuporządkowanych próbkach surowicy kostnej za pomocą płomieniowej spektroskopii absorpcji atomowej.
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Analysis Note
    zawartość (Zn): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: Miareczkowanie kompleksometryczne.
    (identyfikowalne przez NIST - SRM 682)
    Dokładność metody: +/- 2 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1.703691.198061.02409
    Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
    Supelco
    1.02409
    Zinc
    grade
    analytical standard
    grade
    certified reference material
    grade
    certified reference material
    grade
    -
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    technique(s)
    ICP: suitable
    technique(s)
    AAS: suitable
    technique(s)
    titration: suitable
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    -
    product line
    Titrisol®
    product line
    Certipur®
    product line
    Certipur®
    product line
    -
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    -
    concentration
    1000 mg Zn in 0.06% HCl
    concentration
    1000 mg/L Zn in 2-3% HNO3
    concentration
    1000 mg/L Zn in 0.5 M HNO3
    concentration
    -
    pictograms
    CorrosionEnvironment
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Klasa składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Daniel Brugger et al.
    The British journal of nutrition, 121(8), 849-858 (2019-01-30)
    The effects of subclinical Zn deficiency on depletion and redistribution of body Zn were studied in weaned piglets. Forty-eight weaned piglets (German-Large-White×Land-Race×Piétrain; 50 % female, 50 % male-castrated; body weight 8·5 (sd 0·27) kg) were fed restrictively (450 g/d) a
    Questions
    1. Cuando mL contiene una ampolla?
      1 answer
      1. The volume per ampule is not a constant, and one does not need to know the volume; the entire contents of the ampule are used. What is important is the amount of Zinc, at approximately 1000 milligrams of Zinc per ampule. The amount of Zinc per ampule is provided on the certificate of analysis (COA) for each lot of this product.