Przejdź do
1.19754
Wodorofosforan dwupotasowy trójwodny
buffer substance for chromatography LiChropur
Synonim(y):
Dwuzasadowy fosforan potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HK2O4P · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.22
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
231-834-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4((50 g/L in water))
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
  • Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
  • pH 9.0 - 9.4 (50 g/L in water)
  • Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.01
  • Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.03
  • Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.11
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5504P966660349-M
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline powder
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
mp
-
mp
-
mp
-
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c