Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
storage temp.
15-25°C
General description
for Spectroquant® Move 100 Colorimeter and Spectroquant Multy Colorimeter
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100 | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C