Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
CombiCheck 20, photometric, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
specific analyte(s)
ammonium, chloride, nitrate, phosphate, sulfate
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
cannabis testing
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
seawater
wastewater
detection method
photometric (ammonium, chloride, COD, nitrate, phosphorus and sulfate)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Spectroquant® CombiCheck 20 to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
CombiCheck 20 może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Roztwór wzorcowy Odczynnik R-1:
Amon: 12,0 ± 1,0 mg/L NH4-N
Chlorek: 60 ± 10 mg/L Cl ChZT: 750 ± 75 mg/L ChZT
Azotan: 9.0 ± 0.9 mg/L NO3-N
Fosfor: 8.0 ± 0.7 mg/L PO4-P
Siarczan: 500 ± 75 mg/L SO4
Roztwór dodający Odczynnik R-2 (próbka spike):
Amon: 8.0 ± 0.8 mg/L NH4-N
Chlorek: 40 ± 7 mg/L Cl
ChZT: 200 ± 40 mg/L ChZT
Azotany: 7,5 ± 0,8 mg/L NO3-N
Fosfor: 5,0 ± 0,5 mg/L PO4-P
Siarczan: 150 ± 30 mg/L SO4
Amon: 12,0 ± 1,0 mg/L NH4-N
Chlorek: 60 ± 10 mg/L Cl ChZT: 750 ± 75 mg/L ChZT
Azotan: 9.0 ± 0.9 mg/L NO3-N
Fosfor: 8.0 ± 0.7 mg/L PO4-P
Siarczan: 500 ± 75 mg/L SO4
Roztwór dodający Odczynnik R-2 (próbka spike):
Amon: 8.0 ± 0.8 mg/L NH4-N
Chlorek: 40 ± 7 mg/L Cl
ChZT: 200 ± 40 mg/L ChZT
Azotany: 7,5 ± 0,8 mg/L NO3-N
Fosfor: 5,0 ± 0,5 mg/L PO4-P
Siarczan: 150 ± 30 mg/L SO4
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?