Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
498,00 zł
Nazwa produktu
CombiCheck 10, photometric, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
specific analyte(s)
ammonium, chloride, nitrate, phosphate, sulfate
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
detection method
photometric (ammonium, chloride, COD, nitrate, phosphorus and sulfate)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Amon: 4.00 ± 0.30 mg/L NH4-N
Chlorek: 25 ± 6 mg/L Cl
ChZT: 80 ± 12 mg/L ChZT
Azotan: 2.50 ± 0.40 mg/L NO3-N
Fosfor: 0.80 ± 0.08 mg/L PO4-P
Siarczan: 100 ± 15 mg/L SO4
Roztwór dodający Odczynnik R-2 (próbka spike):
Amon: 3.00 ± 0.25 mg/L NH4-N
Chlorek: 25 ± 6 mg/L Cl
ChZT: 30 ± 8 mg/L ChZT
Azotan: 3,00 ± 0,50 mg/L NO3-N
Fosfor: 0,60 ± 0,07 mg/L PO4-P
Siarczan: 40 ± 5 mg/L SO4
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 20-25°C |
| detection method photometric (ammonium, chloride, COD, nitrate, phosphorus and sulfate) | detection method photometric (ammonium, chloride, COD, nitrate, phosphorus and sulfate) | detection method photometric (aluminium, lead, nickel and zinc) | detection method - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Spectrophotometric chloride determination for accurate sodium chloride analysis in meat via using the iron(III)/mercury thiocyanate method.
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Produkty
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1146760001 | 04022536517605 |