Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
6750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccompatibility
for use with 200L drums and barrels
storage temp.
room temp
General description
Ten system poboru działa z ręcznym wytwarzaniem ciśnienia dla zwrotnych beczek EMD Millipore ze stali nierdzewnej i jednokierunkowych beczek metalowych o pojemności od 10 l do 200 l. Został opracowany specjalnie dla rozpuszczalników i składa się z gwintowanego korpusu poboru G2 z regulowaną rurką zanurzeniową i zaworem odpowietrzającym. Kula pompy nożnej jest połączona za pomocą szybkozłącza z korpusem systemu poboru. Specjalnie zaprojektowany dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika i maksymalnej niezawodności aplikacji.
z ręcznym zwiększaniem ciśnienia dla beczek i beczek o pojemności 200 l
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. room temp | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| compatibility for use with 200L drums and barrels | compatibility - | compatibility for use with 10 L and 30 L stainless steel barrels | compatibility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under System odprowadzania rozpuszczalników
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1191710001 | 04027269189310 |