Przejdź do
1.01114
System wycofywania
2 in. connector
Synonim(y):
Ręczny system wyciągania bębnów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
Fitting:
2 in. connector
5010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
fitting
2 in. connector
storage temp.
no temp limit
General description
Specjalnie opracowany system pobierania rozpuszczalnika z ręcznym wytwarzaniem ciśnienia do zwrotnych bębnów ze stali nierdzewnej EMD Millipore i jednokierunkowych bębnów metalowych o pojemności 10 l i 25 l. Zawiera dwie rurki zanurzeniowe, jedną dla 10L i jedną dla 25L. W przypadku stosowania z niebieskimi metalowymi pojemnikami o pojemności 25 l dłuższą z dwóch dołączonych rurek zanurzeniowych należy przyciąć o 9 mm. Do użytku z metalowymi pojemnikami 25L z wkładką PE należy zamówić rurkę zanurzeniową 9.67100.1026. Wykonany specjalnie z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie użytkownika i maksymalnej niezawodności aplikacji.
z przyłączem 2"
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.191711.781781.01123
fitting
2 in. connector
fitting
-
fitting
-
fitting
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under System wycofywania
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101114000104022536016115
967100104704022536501031
967100104804022536501048
967114000004022536501116
967100102604027269076054
967100102804022536877938
967100101204054839563751