Przejdź do
1.06710
System wyciągania beczek i bębnów ze stali nierdzewnej
Synonim(y):
Zestaw do pobierania gazu obojętnego pod ciśnieniem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
23 510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
no temp limit
General description
Specjalnie opracowany system pobierania rozpuszczalnika do sprężania gazu obojętnego o ciśnieniu roboczym 0,2 bara. Zawiera adapter z gwintem G2 z pionowymi szybkozłączami (9.67100.9002), rurkę doprowadzającą gaz (9.67100.9051) i dyszę napełniającą z elastyczną rurką (9.67100.9090). Specjalnie opracowane materiały zapewniają maksymalne bezpieczeństwo w codziennym obchodzeniu się z rozpuszczalnikami i najwyższą ochronę rozpuszczalników przed śladami zanieczyszczeń.
Ciśnienie gazu obojętnego można podawać wyłącznie w beczkach i bębnach ze stali nierdzewnej. Beczki metalowe nie mogą być poddawane działaniu ciśnienia! Aby dodatkowo zamówić odpowiednią rurkę zanurzeniową, należy zapoznać się z wymienionymi rurkami zanurzeniowymi.
z gwintowanym adapterem i elastycznymi przewodami, do sprężania gazu, dodatkowo wymagane: rurka zanurzeniowa odpowiednia do danego typu zbiornika
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.191711.011141.01123
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106710000104022536781310