Przejdź do
1.19162
Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol 1.5-150 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonim(y):
TM=["LICHROTEST"] Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC Zestaw 8: Liniowość
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41115709
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
technique(s)
HPLC: suitable
compatibility
for use with LICHROTEST
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Set 8: Linearity; Methyl parabens in methanol LiChroTest
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Analysis Note
1.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
7.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
15 mg/l Methyl paraben: in accordance
75 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Legal Information
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.191611.191571.19158
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
composition
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
composition
methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L
composition
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119162000104022536922263