Merck
1.19161
Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC
precision, methyl paraben in methanol 60 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonim(y):
TM=["LICHROTEST"] Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC Zestaw 7: Precyzja
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41115709
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
composition
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
technique(s)
HPLC: suitable
compatibility
for use with LICHROTEST
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Zestaw 7: Precyzja; 60 mg/l metyloparabenu w metanolu LiChroTest
Features and Benefits
  • Wzorce przygotowane grawimetrycznie i objętościowo z zastosowaniem procesu jakości ISO 9001
  • Fotometrycznie kwalifikowane standardy dotyczące zawartości przy użyciu wysokowydajnego spektrofotometru skalibrowanego przy użyciu standardów NIST
Analysis Note
60 mg/l Methyl paraben: in accordance
Legal Information
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119161000104022536922232