Przejdź do
1.19157
Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 50-200 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonim(y):
TM=["LICHROTEST"] Próbki wzorcowe do kwalifikacji systemu HPLC Zestaw 1 A Precyzja i liniowość
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41115709
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L
technique(s)
HPLC: suitable
compatibility
for use with LICHROTEST
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Zestaw 1 A: Precyzja i liniowość; Parabeny w metanolu/wodzie (50:50) LiChroTest
Analysis Note
50 mg/l Methyl paraben: in accordance
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
200 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Legal Information
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.191581.191611.19162
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
composition
methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L
composition
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
composition
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
composition
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
compatibility
for use with LICHROTEST
compatibility
for use with LICHROTEST
compatibility
for use with LICHROTEST
compatibility
for use with LICHROTEST
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2