Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
parabens in methanol/water
technique(s)
HPLC: suitable
compatibility
for use with LICHROTEST™
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
10 mg/l Methyl paraben: in accordance
10 mg/l Ethyl paraben: in accordance
10 mg/l Propyl paraben: in accordance
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| composition parabens in methanol/water | composition methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L | composition methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L | composition methyl paraben in methanol, 60 mg/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1191590001 | 04022536761909 |