Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1cc(ccc1)CNc2nc(nc3[n](cnc32)[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChI key
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Laudadio, M. A., et al. 2004. Epilepsy Res.59, 83.
Ge, Z.D., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther.319, 1200.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility 1 M HCl: 100 mM, DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM | solubility DMSO: 100 mM, water: 5 mM | solubility DMSO: 100 mM |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c