Przejdź do
119137
CGS-21680 hydrochloride hydrate
≥96% (HPLC), solid, adenosine A2A receptor agonist, Calbiochem®
Synonim(y):
CGS-21680, CGS21680, kwas 3-(4-(2-((6-amino-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(etylokarbamoilo)-3,4-dihydroksytetrahydrofuran-2-ylo)-9H-puryno-2-ylo)amino)etylo)fenylo)propanowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29N7O6 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.52 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
942,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Agonista receptora adenozyny A2A I, CGS 21680, chlorowodorek,
assay
≥96% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mM
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)NCCc4ccc(cc4)CCC(=O)O)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C23H29N7O6/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29)/t16-,17+,18-,22?/m0/s1
InChI key
PAOANWZGLPPROA-OFRRTHGGSA-N
General description
CGS 21680 jest silnym agonistą receptorów adenozyny A2A (Ki = 27 nM) i pochodną ksantyny. CGS 21680 HCl wykazuje zmniejszone powinowactwo do receptorów A2B (Ki = 67 nM), ale oferuje większą selektywność w stosunku do A1R (Ki = 290 nM) i A3R (88,8 µM). Wywiera działanie przeciwzapalne podczas przewlekłego stanu zapalnego i łagodzi uszkodzenia tkanek związane z zapaleniem stawów wywołanym kolagenem. Wykazano, że zmniejsza ekspresję białka CCR7 w makrofagach THP1. Wykazano, że opóźnia postępujące pogorszenie sprawności ruchowej i zapobiega zmniejszeniu masy mózgu w mysim modelu choroby Huntingtona.
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar®reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar®standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Packaging
Packaged under inert gas
Physical form
Supplied as a hydrochloride salt.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Masa cząsteczkowa chlorowodorku CGS 21680 tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Aby uzyskać informacje o masie cząsteczkowej specyficznej dla partii, należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
119136119139119149
description
-
description
-
description
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
description
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)