Przejdź do
119135
Agonista receptora adenozyny A1 I, CPA
Synonim(y):
Adenosine A1 Receptor Agonist I, CPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
362,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.8 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
1 M HCl: 100 mM, DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3nc2)NC4CCCC4)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C15H21N5O4/c21-5-9-11(22)12(23)15(24-9)20-7-18-10-13(16-6-17-14(10)20)19-8-3-1-2-4-8/h6-9,11-12,15,21-23H,1-5H2,(H,16,17,19)/t9-,11-,12-,15?/m1/s1
InChI key
SQMWSBKSHWARHU-FJFSNTMWSA-N
General description
A potent and selective agonist of adenosine A1 receptor (A1R) (Ki = 2.3 nM, 790 nM, 18.6 µM, 43nM for human A1, A2A, A2B, and A3, respectively).
Biochem/physiol Actions
Primary Target
A1
Reversible: yes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
slight warming is required for complete solubilization in ethanol
Other Notes
Migita, H., et al. 2008. J Neurosci Res.86, 2820.
Burgdorf, C. et al. 2005. J Cardiovasc Pharmacol.45, 1.
Klotz, K. N., et al. 2000. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 362, 382.
Mironov, S., et al. 1990. J Neurophysiol.81, 1.
Monopoli, A., et al. 1994. Arzneimittelforschung.44, 1305.
Concas, A., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther.267, 844.
Lohse, M. J., et al. 1988. Nauryn Schmiedebergs Arch Pharmacol.337, 687.
Coffin, V. L., et al. 1987. J Pharmacol Exp Ther.241, 76.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
119136119139119140
description
-
description
-
description
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 M HCl: 100 mM, DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM
solubility
DMSO: 100 mM, water: 5 mM
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mM
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)