Przejdź do
119120
Adenozyno-5′-O-(3-tiotrifosforan), sól tetralitowa
A relatively stable, slowly hydrolyzable ATP analog that can substitute for ATP in various kinase reactions. Used as a substrate and as an inhibitor of ATP-dependent enzyme systems.
Synonim(y):
ATP-γ-S, 4Li
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N5O12P3S · 4Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.98
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥85% (HPLC)
Solubility:
water: 10 mg/mL
Color:
white
2700,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
<10% ADP
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
General description
A relatively stable, slowly hydrolyzable ATP analog that can substitute for ATP in various kinase reactions. Increases the activity of Ca2+-activated K+ channels. Used as a substrate and as an inhibitor of ATP-dependent enzyme systems.
Application
  • Udział receptorów purynergicznych i szlaku NOD-podobnego receptora-rodziny białek 3-flammasomu w indukowanym adenozynotrifosforanem uwalnianiu cytokin z makrofagów...: Niniejsze badanie bada rolę receptorów purynergicznych i szlaku inflamasomu NOD-podobnego receptora-rodziny białek 3 (NLRP3) w uwalnianiu cytokin indukowanym przez trifosforan adenozyny (ATP) w makrofagach. Odkrycia te sugerują potencjalne cele terapeutyczne dla chorób zapalnych (Gicquel et al., 2014).
  • Pozakomórkowy ATP ułatwia indukowane przepływem rozszerzenie naczyń krwionośnych w małych tętnicach krezkowych szczurów...: Badanie wykazało, że pozakomórkowy ATP zwiększa indukowane przepływem rozszerzenie naczyń krwionośnych w małych tętnicach krezkowych u szczurów, wskazując na istotną rolę ATP w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i potencjalne implikacje dla terapii sercowo-naczyniowych (Liu et al., 2004).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Troadec, J.D., et al. 1999. Pflugers Arch. 437, 745.
Chung, S., et al. 1991. Science253, 560.
Litosch, I., and Fain, J.N. 1986. Life Sci. 39, 187.
Chrysogelos, S., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 12624.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
119123A13881191
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL
assay
≥85% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
form
solid
form
liquid
form
powder
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c